[1,3]Thiazolo[5,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR305434-250MG
APOSOR305434-250MGEA 464 EUR
APOSOR305434-250MG
[1,3]Thiazolo[5,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
[1,3]Thiazolo[5,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂S
Molecular Weight: 180,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22555424
CAS-Nummer: 1304788-06-4