2-Chloropyrimidine-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30544-500MG
APOSOR30544-500MGEA
24.8
EUR
APOSOR30544-500MG
2-Chloropyrimidine-4-carboxamide
2-Chloropyrimidine-4-carboxamide
Formel:
C₅H₄ClN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234053 CAS-Nummer: 22536-66-9 |