Methyl 6-chloro-1H-indazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR305441-250MG
APOSOR305441-250MGEA
159
EUR
APOSOR305441-250MG
Methyl 6-chloro-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl 6-chloro-1H-indazole-4-carboxylate
Formel:
C₉H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 210,617 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07781390 CAS-Nummer: 885519-72-2 |