Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl (5-butyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, Parbendazole

OR305450-1G OR305450-100MG OR305450-250MG
APOSOR305450-1GEA 201 EUR
APOSOR305450-1G APOSOR305450-100MG APOSOR305450-250MG
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 95%
Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Formel: C₁₃H₁₇N₃O₂
Schmelzpunkt: 255…257 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00864534
CAS-Nummer: 14255-87-9
EINECS: 238-133-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR