2'-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
OR305465-1G
APOSOR305465-1GEA
0
EUR
APOSOR305465-1G
2'-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
2'-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formel:
C₂₄H₁₇Br Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00092320 CAS-Nummer: 10368-73-7 |