tert-Butyl 6-hydroxy-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 6-hydroxyindoline-1-carboxylate
OR305478-250MG
APOSOR305478-250MGEA
36.4
EUR
APOSOR305478-250MG
tert-Butyl 6-hydroxy-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate
tert-Butyl 6-hydroxy-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₇NO₃ Molecular Weight: 235,279 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11045243 CAS-Nummer: 957204-30-7 |