8-Chloroimidazo[1,5-a]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305494-250MG OR305494-100MG OR305494-1G
APOSOR305494-250MGEA 173 EUR
APOSOR305494-250MG APOSOR305494-100MG APOSOR305494-1G
8-Chloroimidazo[1,5-a]pyrazine 95%
8-Chloroimidazo[1,5-a]pyrazine
Formel: C₆H₄ClN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20040069
CAS-Nummer: 56468-23-6