4-(5-{4-[(Pent-1-yl)oxy]phenyl}isoxazol-3-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(5-(4-(Pentyloxy)phenyl)isoxazol-3-yl)benzoic acid, 4-{5-[4-(Pentyloxy)phenyl]-1,2-oxazol-3-yl}benzoic acid, 3-(4-Carboxyphenyl)-5-[4-(pentyloxy)phenyl]-1,2-oxazole
OR305548-250MG
APOSOR305548-250MGEA
24.8
EUR
APOSOR305548-250MG
4-(5-{4-[(Pent-1-yl)oxy]phenyl}isoxazol-3-yl)benzoic acid
4-(5-{4-[(Pent-1-yl)oxy]phenyl}isoxazol-3-yl)benzoic acid
Formel:
C₂₁H₂₁NO₄ Molecular Weight: 351,396 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20267356 CAS-Nummer: 179162-55-1 |