4-Amino-2-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methoxypyridin-4-amine
OR30557-5G
APOSOR30557-5GEA 21.9 EUR
APOSOR30557-5G
4-Amino-2-methoxypyridin
4-Amino-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
MDL: MFCD06738657
CAS-Nummer: 20265-39-8