3-Iodo-1,5-naphthyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR305571-250MG
APOSOR305571-250MGEA
242
EUR
APOSOR305571-250MG
3-Iodo-1,5-naphthyridine
3-Iodo-1,5-naphthyridine
Formel:
C₈H₅IN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16628231 CAS-Nummer: 1228666-28-1 |