3-Iodo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR305572-1G
APOSOR305572-1GEA
259
EUR
APOSOR305572-1G
3-Iodo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
3-Iodo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formel:
C₆H₄IN₃ Molecular Weight: 245,021 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696864 CAS-Nummer: 633328-40-2 |