1-Methyl-2-nitro-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305606-1G
APOSOR305606-1GEA
659
EUR
APOSOR305606-1G
1-Methyl-2-nitro-1H-imidazole-5-carboxylic acid
1-Methyl-2-nitro-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₅H₅N₃O₄ Molecular Weight: 171,111 g/mol Schmelzpunkt: 161…163 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19443277 CAS-Nummer: 50700-55-5 |