1-Benzothiophene-6-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzo[b]thiophene-6-carbaldehyde
OR305609-250MG
APOSOR305609-250MGEA 202 EUR
APOSOR305609-250MG
1-Benzothiophene-6-carboxaldehyde
1-Benzothiophene-6-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆OS
Molecular Weight: 162,208 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18451824
CAS-Nummer: 6386-80-7