1-(2,3-Dihydro-1H-indol-6-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Indolin-6-yl)ethanone
OR305614-100MG
APOSOR305614-100MGEA 0 EUR
APOSOR305614-100MG
1-(2,3-Dihydro-1H-indol-6-yl)ethanone
1-(2,3-Dihydro-1H-indol-6-yl)ethanone
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18449837
CAS-Nummer: 147265-76-7