1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Benzo[b]thiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
OR305616-25G
APOSOR305616-25GEA
149
EUR
APOSOR305616-25G
1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₄N₂S·ClH Molecular Weight: 254.779 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26743820 CAS-Nummer: 913614-18-3 |