1,3-Benzothiazole-5-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305622-250MG
APOSOR305622-250MGEA
690
EUR
APOSOR305622-250MG
1,3-Benzothiazole-5-sulphonyl chloride 95%
1,3-Benzothiazole-5-sulphonyl chloride
Formel:
C₇H₄ClNO₂S₂ Molecular Weight: 233,695 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20233448 CAS-Nummer: 227278-83-3 |