1,1,1-Triphenylsilanamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305626-5G
APOSOR305626-5GEA
429
EUR
APOSOR305626-5G
1,1,1-Triphenylsilanamine
1,1,1-Triphenylsilanamine
Formel:
C₁₈H₁₇NSi Molecular Weight: 275,42 g/mol Schmelzpunkt: 60…62 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00042816 CAS-Nummer: 4215-80-9 |