1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305629-1G OR305629-250MG
APOSOR305629-1GEA 0 EUR
APOSOR305629-1G APOSOR305629-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Schmelzpunkt: 214…216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909831
CAS-Nummer: 146767-63-7