1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305630-250MG
APOSOR305630-250MGEA 116 EUR
APOSOR305630-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2,3-dione
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2,3-dione
Formel: C₇H₄N₂O₂
Molecular Weight: 148.119 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09999197
CAS-Nummer: 5654-95-5