8-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Isoquinolin-8-yl)methanol, 8-(Hydroxymethyl)-2-azanaphthalene
OR30566-500MG
APOSOR30566-500MGEA
284
EUR
APOSOR30566-500MG
8-(Hydroxymethyl)isoquinoline
8-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159.185 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11869736 CAS-Nummer: 1159511-15-5 |