4-Brom-o-toluonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3057-1G
APOSOR3057-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3057-1G
4-Brom-o-toluonitril
4-Brom-o-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Schmelzpunkt: 63…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041461
CAS-Nummer: 67832-11-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III