8-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30573-1G
APOSOR30573-1GEA
0
EUR
APOSOR30573-1G
8-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
8-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formel:
C₁₀H₈BrN·BrH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12674806 CAS-Nummer: 1215541-16-4 |