3-Bromothieno[3,2-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30582-250MG
APOSOR30582-250MGEA
79.9
EUR
APOSOR30582-250MG
3-Bromothieno[3,2-c]pyridine
3-Bromothieno[3,2-c]pyridine
Formel:
C7H4BrNS Molecular Weight: 214,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11869740 CAS-Nummer: 28783-18-8 |