4-Chlorothieno[3.2.c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlorothieno[3,2-c]pyridine
OR30584-1G
APOSOR30584-1GEA 102 EUR
APOSOR30584-1G
4-Chlorothieno[3.2.c]pyridine 95%
4-Chlorothieno[3.2.c]pyridine
Formel: C₇H₄ClNS
Molecular Weight: 169,63 g/mol
Schmelzpunkt: 97…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861830
CAS-Nummer: 27685-94-5