4,6-Dichlor-o-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,5-Dichlor-2-hydroxytoluol, 2,4-Dichlor-6-methylphenol, 1,3-Dichlor-4-hydroxy-5-methylbenzol
OR30590-1G
OR30590-25G
OR30590-5G
APOSOR30590-1GEA
21.9
EUR
APOSOR30590-1G
APOSOR30590-25G
APOSOR30590-5G
4,6-Dichlor-o-kresol
4,6-Dichlor-o-kresol
Formel:
C₇H₆Cl₂O Molecular Weight: 177.03 g/mol Siedepunkt: 225…226 °C Schmelzpunkt: 53…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019988 CAS-Nummer: 1570-65-6 EINECS: 216-382-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...