4,6-Dichlor-o-kresol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,5-Dichlor-2-hydroxytoluol, 2,4-Dichlor-6-methylphenol, 1,3-Dichlor-4-hydroxy-5-methylbenzol

OR30590-1G OR30590-25G OR30590-5G
APOSOR30590-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30590-1G APOSOR30590-25G APOSOR30590-5G
4,6-Dichlor-o-kresol
4,6-Dichlor-o-kresol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177.03 g/mol
Siedepunkt: 225…226 °C
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019988
CAS-Nummer: 1570-65-6
EINECS: 216-382-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR