8-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30604-250MG
APOSOR30604-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR30604-250MG
8-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
8-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₅BrN₂
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08706060
CAS-Nummer: 850349-02-9