4-(Oxetan-3-yloxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR306064-1G
APOSOR306064-1GEA 0 EUR
APOSOR306064-1G
4-(Oxetan-3-yloxy)benzoic acid
4-(Oxetan-3-yloxy)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20233109
CAS-Nummer: 1349717-15-2