1-(Pyridin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR306223-1G
APOSOR306223-1GEA
59.6
EUR
APOSOR306223-1G
1-(Pyridin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1-(Pyridin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₉H₇N₃O₂ Molecular Weight: 189.171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18260889 CAS-Nummer: 1014631-89-0 |