3,4,5-Trihydroxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Gallic aldehyde, Pyrogallol-5-carboxaldehyde
OR30631-25G
OR30631-5G
APOSOR30631-25GEA
412
EUR
APOSOR30631-25G
APOSOR30631-5G
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyd
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₆O₄ Molecular Weight: 154.12 g/mol Schmelzpunkt: 211…213 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003371 CAS-Nummer: 13677-79-7 |