3-Benzyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR306396-250MG
APOSOR306396-250MGEA
39.3
EUR
APOSOR306396-250MG
3-Benzyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane 95+%
3-Benzyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane
Formel:
C₁₆H₂₄N₂ Molecular Weight: 244,375 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11035940 CAS-Nummer: 189333-49-1 |