2-(Aminomethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30644-50MG
APOSOR30644-50MGEA 0 EUR
APOSOR30644-50MG
2-(Aminomethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-(Aminomethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Formel: C₁₀H₁₅N₃O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10703328
CAS-Nummer: 867340-37-2