(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR306469-1G OR306469-500MG OR306469-5G
APOSOR306469-1GEA 172 EUR
APOSOR306469-1G APOSOR306469-500MG APOSOR306469-5G
(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 102…105 °C/12mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08752541
CAS-Nummer: 45715-08-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III