1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30648-5G
APOSOR30648-5GEA 0 EUR
APOSOR30648-5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin 90%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02094488
CAS-Nummer: 123855-51-6