6-Bromo-2-methylisoindolin-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR306541-1G
APOSOR306541-1GEA
220
EUR
APOSOR306541-1G
6-Bromo-2-methylisoindolin-1-one
6-Bromo-2-methylisoindolin-1-one
Formel:
C₉H₈BrNO Molecular Weight: 226,07 g/mol Schmelzpunkt: 114…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17676936 CAS-Nummer: 1254319-51-1 |