5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-6-bromo-m-xylene, 5-Bromo-2,4-xylidine
OR30656-1G
OR30656-25G
OR30656-5G
APOSOR30656-1GEA
29
EUR
APOSOR30656-1G
APOSOR30656-25G
APOSOR30656-5G
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
5-Bromo-2,4-dimethylaniline
Formel:
C₈H₁₀BrN Molecular Weight: 200.076 g/mol Schmelzpunkt: 96…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09038481 CAS-Nummer: 69383-60-4 |