5-Cyclopropylpicolinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR306657-1G
OR306657-250MG
APOSOR306657-1GEA
574
EUR
APOSOR306657-1G
APOSOR306657-250MG
5-Cyclopropylpicolinic acid
5-Cyclopropylpicolinic acid
Formel:
C₉H₉NO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17259279 CAS-Nummer: 1174322-66-7 |