1-tert-Butyl 2-methyl (2R,4R)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2R,4R)-4-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidine, cis-4-Amino-D-proline methyl ester, N1-BOC protected, Methyl (2R,4R)-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate, N1-BOC protected
OR30678-250MG
APOSOR30678-250MGEA 284 EUR
APOSOR30678-250MG
1-tert-Butyl 2-methyl (2R,4R)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate 95%
1-tert-Butyl 2-methyl (2R,4R)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₄
Molecular Weight: 244,288 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08704544
CAS-Nummer: 1146160-08-8