1-tert-Butyl 2-methyl (2R,4S)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2R,4S)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Methyl (2R,4S)-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate, N1-BOC protected, trans-4-Amino-D-proline methyl ester, N1-BOC protected, (2R,4S)-4-amino-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidine
OR30679-250MG
APOSOR30679-250MGEA
43.5
EUR
APOSOR30679-250MG
1-tert-Butyl 2-methyl (2R,4S)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
1-tert-Butyl 2-methyl (2R,4S)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₄ Molecular Weight: 244.288 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08704545 CAS-Nummer: 254881-77-1 |