2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR30690-1G OR30690-250MG OR30690-500MG
APOSOR30690-1GEA 0 EUR
APOSOR30690-1G APOSOR30690-250MG APOSOR30690-500MG
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazin
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Formel: C₆H₉N₃
Siedepunkt: 94 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01314542
CAS-Nummer: 132664-85-8
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR