Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30692-1G
OR30692-25G
OR30692-5G
APOSOR30692-1GEA
40.6
EUR
APOSOR30692-1G
APOSOR30692-25G
APOSOR30692-5G
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid 98%
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid
Formel:
C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009593 CAS-Nummer: 13965-03-2 EINECS: 237-744-2 |