4,6-Dichloro-2-(methylthio)-5-nitropyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR307014-1G
APOSOR307014-1GEA
194
EUR
APOSOR307014-1G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)-5-nitropyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-(methylthio)-5-nitropyrimidine
Formel:
C₅H₃Cl₂N₃O₂S Molecular Weight: 240,0672 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02323208 CAS-Nummer: 1979-96-0 |