(R,R)-Cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307025-1G
APOSOR307025-1GEA
137
EUR
APOSOR307025-1G
(R,R)-Cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid
(R,R)-Cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid
Formel:
C₈H₁₀O₄ Molecular Weight: 170,163 g/mol Schmelzpunkt: 167…168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09757670 CAS-Nummer: 15573-40-7 |