1-(Pyrimidin-5-yl)ethanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Acetylpyrimidine
OR30703-250MG
APOSOR30703-250MGEA 29 EUR
APOSOR30703-250MG
1-(Pyrimidin-5-yl)ethanone 98%
1-(Pyrimidin-5-yl)ethanone
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122,1246 g/mol
Siedepunkt: 70 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 87…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09038477
CAS-Nummer: 10325-70-9