(R)-1-Cbz-3-aminopiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-Benzyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
OR307040-1G
APOSOR307040-1GEA
27.7
EUR
APOSOR307040-1G
(R)-1-Cbz-3-aminopiperidine 97%
(R)-1-Cbz-3-aminopiperidine
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 234,294 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864625 CAS-Nummer: 1044560-96-4 |