3-Brom-2-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-methoxy-2-nitrobenzene
OR30707-1G
APOSOR30707-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30707-1G
3-Brom-2-nitroanisol 98%
3-Brom-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Molecular Weight: 232,0314 g/mol
Siedepunkt: 130…131 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 73…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11101044
CAS-Nummer: 500298-30-6