cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307073-1G
APOSOR307073-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307073-1G
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline
Formel: C₁₀H₁₇NO₅
Schmelzpunkt: 146…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02094407
CAS-Nummer: 135042-12-5