4-({[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Boc-4-Abz-OH, 4-(Boc-amino)benzoic Acid
OR307084-100G
APOSOR307084-100GEA 87 EUR
APOSOR307084-100G
4-({[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)benzoesäure 98%
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₅NO₄
Molecular Weight: 237,3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037428
CAS-Nummer: 66493-39-8