Boc-(R)-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Boc-D-Val(3-OH)-OH, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-D-valine, N-BOC protected
OR307093-1G
APOSOR307093-1GEA
128
EUR
APOSOR307093-1G
Boc-(R)-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Boc-(R)-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₉NO₅ Molecular Weight: 233,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682576 CAS-Nummer: 288159-40-0 |