(S)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Boc-Ser(Bzl)-OH, N-Boc-O-benzyl-L-serine
OR307098-100G
APOSOR307098-100GEA
115
EUR
APOSOR307098-100G
(S)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 98%
(S)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Formel:
C₁₅H₂₁NO₅ Molecular Weight: 295,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066063 CAS-Nummer: 23680-31-1 |